4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53406-1G PC53406-250MG PC53406-5G
APOSPC53406-1GEA 473 EUR
APOSPC53406-1G APOSPC53406-250MG APOSPC53406-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrFIO₂
Molecular Weight: 344,904 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24107175
CAS-Nummer: 1521585-65-8