2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5341-1G PC5341-250MG
APOSPC5341-1GEA 173 EUR
APOSPC5341-1G APOSPC5341-250MG
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide
Formel: C₁₀H₁₁F₃N₂O₃
Molecular Weight: 264,201 g/mol
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052356
CAS-Nummer: 175204-37-2