4-Fluoro-N-piperidin-4-ylbenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53414-1G
PC53414-250MG
APOSPC53414-1GEA
611
EUR
APOSPC53414-1G
APOSPC53414-250MG
4-Fluoro-N-piperidin-4-ylbenzamide
4-Fluoro-N-piperidin-4-ylbenzamide
Formel:
C₁₂H₁₅FN₂O Molecular Weight: 222,259 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06740661 CAS-Nummer: 75484-39-8 |