2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53417-1G PC53417-250MG PC53417-5G
APOSPC53417-1GEA 163 EUR
APOSPC53417-1G APOSPC53417-250MG APOSPC53417-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅F₂IO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28348701
CAS-Nummer: 1097626-21-5