6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53423-1G PC53423-250MG
APOSPC53423-1GEA 265 EUR
APOSPC53423-1G APOSPC53423-250MG
6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
Formel: C₈H₅BrFN
Molecular Weight: 214.034 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07781550
CAS-Nummer: 885520-59-2