2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53427-1G
PC53427-5G
APOSPC53427-1GEA
313
EUR
APOSPC53427-1G
APOSPC53427-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₃F₆N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128906 CAS-Nummer: 20857-44-7 |