4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC5343-1G
PC5343-250MG
APOSPC5343-1GEA
973
EUR
APOSPC5343-1G
APOSPC5343-250MG
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Formel:
C₆H₄BrF₅N₂O₂S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11501049 CAS-Nummer: 1159512-33-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |