4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC53452-1G PC53452-250MG
APOSPC53452-1GEA 560 EUR
APOSPC53452-1G APOSPC53452-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
Formel: C₇H₆BrF₂N·ClH
Molecular Weight: 258.491 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30497599
CAS-Nummer: 1256276-39-7