3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC53460-1G PC53460-250MG
APOSPC53460-1GEA 783 EUR
APOSPC53460-1G APOSPC53460-250MG
3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrF₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28737902
CAS-Nummer: 1805023-67-9