5-Fluoro-2-vinylbenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53466-1G PC53466-250MG
APOSPC53466-1GEA 638 EUR
APOSPC53466-1G APOSPC53466-250MG
5-Fluoro-2-vinylbenzeneboronic acid
5-Fluoro-2-vinylbenzeneboronic acid
Formel: C₈H₈BFO₂
Molecular Weight: 165.957 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD30723298
CAS-Nummer: 1249506-21-5