Methyl 3-bromo-4,5-difluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53467-1G
PC53467-5G
PC53467-10G
APOSPC53467-1GEA
30.6
EUR
APOSPC53467-1G
APOSPC53467-5G
APOSPC53467-10G
Methyl 3-bromo-4,5-difluorobenzoate
Methyl 3-bromo-4,5-difluorobenzoate
Formel:
C₈H₅BrF₂O₂ Molecular Weight: 251.025 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20483155 CAS-Nummer: 1244642-70-3 |