3'-Bromo-4',5'-difluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Bromo-4,5-difluorophenyl)ethanone
PC53468-1G PC53468-250MG
APOSPC53468-1GEA 783 EUR
APOSPC53468-1G APOSPC53468-250MG
3'-Bromo-4',5'-difluoroacetophenone
3'-Bromo-4',5'-difluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrF₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28737869
CAS-Nummer: 1805420-44-3