Trimethylsilyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC53471-1G PC53471-5G
APOSPC53471-1GEA 364 EUR
APOSPC53471-1G APOSPC53471-5G
Trimethylsilyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Trimethylsilyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Formel: C₅H₉ClF₂O₂Si
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD30723300
CAS-Nummer: 1700654-90-5
UN: 1760
ADR: 8,III