(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535001-100MG PC535001-250MG
APOSPC535001-100MGEA 92.8 EUR
APOSPC535001-100MG APOSPC535001-250MG
(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 97%
(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formel: C₈H₉BrFN·ClH
Molecular Weight: 254,527 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22988854
CAS-Nummer: 1624261-91-1