(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535002-100MG PC535002-250MG
APOSPC535002-100MGEA 87 EUR
APOSPC535002-100MG APOSPC535002-250MG
(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(R)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formel: C₈H₉BrFN·ClH
Molecular Weight: 254.527 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22988853
CAS-Nummer: 1624262-55-0