2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53501-1G PC53501-250MG PC53501-5G
APOSPC53501-1GEA 0 EUR
APOSPC53501-1G APOSPC53501-250MG APOSPC53501-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₂IO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28789181
CAS-Nummer: 1097626-30-6