5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535012-1G PC535012-250MG
APOSPC535012-1GEA 128 EUR
APOSPC535012-1G APOSPC535012-250MG
5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
Molecular Weight: 176.548 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD20924197
CAS-Nummer: 1783512-25-3