4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535013-100MG PC535013-250MG
APOSPC535013-100MGEA 231 EUR
APOSPC535013-100MG APOSPC535013-250MG
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₈H₆F₂N₂
Molecular Weight: 168,143 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16876870
CAS-Nummer: 633336-81-9