2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC53502-1G PC53502-250MG
APOSPC53502-1GEA 716 EUR
APOSPC53502-1G APOSPC53502-250MG
2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₂F₂IN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28789209
CAS-Nummer: 1803837-32-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III