2-Chloro-6-fluoronicotinic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535024-100MG PC535024-250MG
APOSPC535024-100MGEA 98.6 EUR
APOSPC535024-100MG APOSPC535024-250MG
2-Chloro-6-fluoronicotinic acid 95+%
2-Chloro-6-fluoronicotinic acid
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Molecular Weight: 175,545 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD13185820
CAS-Nummer: 1211533-26-4