3-Chloro-2,4-difluoropyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535029-1G PC535029-250MG
APOSPC535029-1GEA 214 EUR
APOSPC535029-1G APOSPC535029-250MG
3-Chloro-2,4-difluoropyridine 95+%
3-Chloro-2,4-difluoropyridine
Formel: C₅H₂ClF₂N
Molecular Weight: 149.526 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09998888
CAS-Nummer: 851179-01-6