2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-fluorobenzene
PC53503-1G
PC53503-5G
PC53503-250MG
APOSPC53503-1GEA
261
EUR
APOSPC53503-1G
APOSPC53503-5G
APOSPC53503-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
2-Bromo-3-fluorobenzal fluoride
Formel:
C₇H₄BrF₃ Molecular Weight: 225,006 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698531 CAS-Nummer: 1214338-27-8 |