5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2(1H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535030-1G PC535030-250MG
APOSPC535030-1GEA 154 EUR
APOSPC535030-1G APOSPC535030-250MG
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2(1H)-one 95+%
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2(1H)-one
Formel: C₅H₂BrF₃N₂O
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD15528725
CAS-Nummer: 785777-90-4