4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535034-100MG PC535034-250MG
APOSPC535034-100MGEA 140 EUR
APOSPC535034-100MG APOSPC535034-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95+%
4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
Molecular Weight: 190,013 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16609967
CAS-Nummer: 1211583-78-6