5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535036-1G PC535036-250MG PC535036-5G PC535036-10G
APOSPC535036-1GEA 36.4 EUR
APOSPC535036-1G APOSPC535036-250MG APOSPC535036-5G APOSPC535036-10G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅BrF₃N
Molecular Weight: 240,021 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18257687
CAS-Nummer: 1211526-51-0