4-Chloro-5-fluoro-6-methoxy-2-methylpyrimidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535039-100MG PC535039-250MG
APOSPC535039-100MGEA 56.7 EUR
APOSPC535039-100MG APOSPC535039-250MG
4-Chloro-5-fluoro-6-methoxy-2-methylpyrimidine 95+%
4-Chloro-5-fluoro-6-methoxy-2-methylpyrimidine
Formel: C₆H₆ClFN₂O
Molecular Weight: 176,576 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD23163182
CAS-Nummer: 1383976-40-6