3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535048-100MG PC535048-250MG
APOSPC535048-100MGEA 111 EUR
APOSPC535048-100MG APOSPC535048-250MG
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formel: C₇H₇F₃N₂O
Molecular Weight: 192,138 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16606206
CAS-Nummer: 1228898-19-8