3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
PC53505-1G PC53505-250MG PC53505-5G
APOSPC53505-1GEA 179 EUR
APOSPC53505-1G APOSPC53505-250MG APOSPC53505-5G
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₃
Molecular Weight: 169.946 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD19687060
CAS-Nummer: 1146614-40-5