3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535056-250MG
PC535056-100MG
APOSPC535056-250MGEA
255
EUR
APOSPC535056-250MG
APOSPC535056-100MG
3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde 95%
3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formel:
C₇H₄F₃NO Molecular Weight: 175,108 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09834785 CAS-Nummer: 1060801-92-4 |