2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535057-100MG
PC535057-250MG
APOSPC535057-100MGEA
52.2
EUR
APOSPC535057-100MG
APOSPC535057-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone
Formel:
C₇H₃F₄NO Molecular Weight: 193.098 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13189065 CAS-Nummer: 1060802-41-6 |