3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535059-100MG PC535059-250MG
APOSPC535059-100MGEA 267 EUR
APOSPC535059-100MG APOSPC535059-250MG
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 95%
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formel: C₇H₅BrF₃N·BrH
Molecular Weight: 320.932 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD29760335
CAS-Nummer: 1384972-85-3