5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535063-1G PC535063-250MG
APOSPC535063-1GEA 0 EUR
APOSPC535063-1G APOSPC535063-250MG
5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine 97%
5-Chloro-4-fluoropyridin-2-amine
Formel: C₅H₄ClFN₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22547000
CAS-Nummer: 1393574-54-3