Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535066-250MG PC535066-1G
APOSPC535066-250MGEA 101 EUR
APOSPC535066-250MG APOSPC535066-1G
Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate 95+%
Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate
Formel: C₆H₅FO₂S
Molecular Weight: 160.166 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11618006
CAS-Nummer: 32431-75-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable