4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535068-100MG PC535068-250MG
APOSPC535068-100MGEA 74.1 EUR
APOSPC535068-100MG APOSPC535068-250MG
4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid 95%
4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₆FNO₂
Molecular Weight: 179.148 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781705
CAS-Nummer: 885520-31-0