6-Fluoronaphthalen-2-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535072-100MG PC535072-250MG
APOSPC535072-100MGEA 72.5 EUR
APOSPC535072-100MG APOSPC535072-250MG
6-Fluoronaphthalen-2-ol 95+%
6-Fluoronaphthalen-2-ol
Formel: C₁₀H₇FO
Molecular Weight: 162.16 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18412124
CAS-Nummer: 13101-83-2