2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535074-100MG PC535074-250MG
APOSPC535074-100MGEA 128 EUR
APOSPC535074-100MG APOSPC535074-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Formel: C₅H₃F₃N₂O
Molecular Weight: 164,085 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18879656
CAS-Nummer: 161957-47-7