5-Fluorobenzofuran-6-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535078-1G PC535078-250MG
APOSPC535078-1GEA 148 EUR
APOSPC535078-1G APOSPC535078-250MG
5-Fluorobenzofuran-6-carboxylic acid 97%
5-Fluorobenzofuran-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₅FO₃
Molecular Weight: 180,133 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20661151
CAS-Nummer: 1312556-72-1