(R)-6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535079-100MG PC535079-250MG
APOSPC535079-100MGEA 71.2 EUR
APOSPC535079-100MG APOSPC535079-250MG
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride 97%
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine hydrochloride
Formel: C₈H₈FNO·ClH
Molecular Weight: 189,615 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24435222
CAS-Nummer: 2102408-57-9