4-Chloro-6-fluoroindan-1-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-6-Fluoroindan-1-one
PC535080-100MG
PC535080-250MG
APOSPC535080-100MGEA
21.9
EUR
APOSPC535080-100MG
APOSPC535080-250MG
4-Chloro-6-fluoroindan-1-one 98%
4-Chloro-6-fluoroindan-1-one
Formel:
C₉H₆ClFO Molecular Weight: 184.595 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09038173 CAS-Nummer: 166250-01-7 |