6-Fluorochroman-8-carbaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535082-100MG
PC535082-250MG
APOSPC535082-100MGEA
27.7
EUR
APOSPC535082-100MG
APOSPC535082-250MG
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde 95+%
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₉FO₂ Molecular Weight: 180,176 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08236762 CAS-Nummer: 82060-91-1 |