6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535085-1G
PC535085-250MG
APOSPC535085-1GEA
149
EUR
APOSPC535085-1G
APOSPC535085-250MG
6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel:
C₉H₆BrFO Molecular Weight: 229.046 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14654077 CAS-Nummer: 881189-74-8 |