4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535086-100MG PC535086-250MG
APOSPC535086-100MGEA 87 EUR
APOSPC535086-100MG APOSPC535086-250MG
4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95+%
4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₆H₃ClFN₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18253397
CAS-Nummer: 405230-97-9