5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535088-100MG PC535088-250MG
APOSPC535088-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC535088-100MG APOSPC535088-250MG
5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel: C₉H₆ClFO
Molecular Weight: 184.595 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18208183
CAS-Nummer: 1260013-11-3