1-Ethanesulphonyl-4-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53511-1G
PC53511-250MG
APOSPC53511-1GEA
516
EUR
APOSPC53511-1G
APOSPC53511-250MG
1-Ethanesulphonyl-4-fluorobenzene
1-Ethanesulphonyl-4-fluorobenzene
Formel:
C₈H₉FO₂S Molecular Weight: 188,219 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00865310 CAS-Nummer: 2924-67-6 |