1-Fluoronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Fluoro-2-naphthoic acid
PC53519-100MG PC53519-1G PC53519-250MG
APOSPC53519-100MGEA 161 EUR
APOSPC53519-100MG APOSPC53519-1G APOSPC53519-250MG
1-Fluoronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
1-Fluoronaphthalene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₇FO₂
Molecular Weight: 190.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16990867
CAS-Nummer: 574-97-0