3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC53529-1G
PC53529-250MG
PC53529-100MG
APOSPC53529-1GEA
655
EUR
APOSPC53529-1G
APOSPC53529-250MG
APOSPC53529-100MG
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₉H₉ClFNO₄S Molecular Weight: 281.688 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24328322 CAS-Nummer: 1557249-94-1 UN: 1759 ADR: 8 III |