4-(Carbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC53531-1G PC53531-250MG PC53531-100MG
APOSPC53531-1GEA 655 EUR
APOSPC53531-1G APOSPC53531-250MG APOSPC53531-100MG
4-(Carbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Carbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₇ClFNO₄S
Molecular Weight: 267,662 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24328298
CAS-Nummer: 1443292-54-3
UN: 1759
ADR: 8,III