2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53532-1G PC53532-250MG PC53532-100MG
APOSPC53532-1GEA 466 EUR
APOSPC53532-1G APOSPC53532-250MG APOSPC53532-100MG
2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Formel: C₉H₈ClFO₂S
Molecular Weight: 234,675 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05815052
CAS-Nummer: 714260-38-5