3-[(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropent-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether, 2-(4,4,5,5,6,6,7,7-Octafluoro-2-oxaheptyl)oxirane, 2-{[(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropent-1-yl)oxy]methyl}oxirane
PC5353D-25G PC5353D-5G PC5353D-1G
APOSPC5353D-25GEA 439 EUR
APOSPC5353D-25G APOSPC5353D-5G APOSPC5353D-1G
3-[(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropent-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 97%
3-[(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropent-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide
Formel: C₈H₈F₈O₂
Molecular Weight: 288.135 g/mol
Siedepunkt: 75…79 °C (4 mm Hg)
Dichte: 1.509 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054692
CAS-Nummer: 19932-27-5
Neuer Artikel bei VWR!
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable