3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53544-1G PC53544-250MG
APOSPC53544-1GEA 556 EUR
APOSPC53544-1G APOSPC53544-250MG
3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₈H₇BFNO₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD27935531
CAS-Nummer: 1460307-63-4